Principaux documents
8.08177
Sigma-Aldrich
Dimethyl terephthalate
for synthesis
Synonyme(s) :
Dimethyl terephthalate, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Terephthalic acid dimethyl ester, DMT
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,4-(COOCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
204-411-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
520 °C (DIN 51794)
Puissance
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
0.8-11.8 % (v/v)
Point d'ébullition
282 °C/1013 hPa
Pf
139-141 °C
Température de transition
flash point 154 °C (External MSDS)
Densité
1.35 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 139 °C
Melting range (upper value): ≤ 142 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
309.2 °F - (External MSDS)
Point d'éclair (°C)
154 °C - (External MSDS)