Key Documents
8.06206
Sigma-Aldrich
1,8-Naphthalenediamine
for synthesis
Synonyme(s) :
1,8-Naphthalenediamine, 1,8-Diaminonaphthalene, 1,8-Naphthylenediamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
207-529-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
205 °C/15.6 hPa
Pf
61-65 °C
Température de transition
flash point 195 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H10N2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H,11-12H2
Clé InChI
YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 97,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 61 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): conforms
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
392.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 200 °C - closed cup