Principaux documents
8.03501
Sigma-Aldrich
1,12-Dodecanediol
for synthesis
Synonyme(s) :
1,12-Dodecanediol, 1,12-Dihydroxydodecane, Dodecamethylene glycol
About This Item
Formule linéaire :
HO(CH2)12OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
227-133-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.5% (GC)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
300 °C
Point d'ébullition
324 °C/1013 hPa
Pf
79 °C
Température de transition
flash point 176 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H26O2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h13-14H,1-12H2
Clé InChI
GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 78 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
348.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
176.00 °C - closed cup