Key Documents
8.03463
Sigma-Aldrich
1-Decanol
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Decanol, Capric alcohol, Decyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)9OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-956-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
254 °C
Puissance
4720 mg/kg LD50, oral (Rat)
3560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.9-5.7 % (v/v)
Point d'ébullition
220-235 °C/1013 hPa
Pf
5-7 °C
Température de transition
flash point 95 °C (DIN 51758)
Densité
0.8 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757)
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
Clé InChI
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Enhancement of fuel properties: 1-Decanol is used as a cosolvent in diesel-methanol blends to improve combustion, emission, and stability characteristics, offering potential enhancements for biofuel applications (El-Seesy et al., 2022).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.829 - 0.830
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - Pensky-Martens closed cup