8.03240
N-(2-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
N-(2-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride, 2-Chloro-1-dimethylaminopropane hydrochloride, 2-DMPC, 2-Chloro-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride, 1-Dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride
Forme
powder
Puissance
386 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 (20 °C, 500 g/L in H2O)
Pf
188-191 °C
Température de transition
flash point 220 °C
Solubilité
2000 g/L
Masse volumique apparente
350 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Cl-].ClC(C[N+H](C)C)C
InChI
1S/C5H12ClN.ClH/c1-5(6)4-7(2)3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
Clé InChI
OCWGRWAYARCRTQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable