Principaux documents
8.02810
Sigma-Aldrich
2-Chloropropionic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Chloropropionic acid, α-Chloropropionic Acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H5ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
209-952-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
4 hPa ( 60 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥93.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
550 °C
Puissance
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C, 200 g/L in H2O)
Point d'ébullition
185-186 °C/1013 hPa
Pf
-12 °C
Température de transition
flash point 107 °C
Densité
1.27 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
GAWAYYRQGQZKCR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.260 - 1.270
2,2-Dichloropropionic acid (GC, area%): 3.0 - 7.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup