Principaux documents
8.02650
Sigma-Aldrich
Crotonic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Crotonic acid, ß-Methylacrylic acid, 2-Butenoic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CHCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
203-533-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.25 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
500 °C
Puissance
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
185.0-199.5 °C/1013 hPa
Pf
70-73 °C
Température de transition
flash point 90 °C
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
543 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H6O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3,(H,5,6)/b3-2+
Clé InChI
LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 70 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup