Principaux documents
8.02353
Sigma-Aldrich
Phenyl chloroformate
for synthesis
Synonyme(s) :
Phenyl chloroformate, Chloroformic acid phenyl ester, Phenyl chlorocarbonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
217-547-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.9 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
540 °C
Puissance
1730 mg/kg LD50, oral (Rat)
4880 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
188-189 °C/1013 hPa
Pf
-28 °C
Température de transition
flash point 69 °C
Densité
1.24 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
AHWALFGBDFAJAI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.240 - 1.245
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup