Principaux documents
8.01818
Sigma-Aldrich
2-Butanethiol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Butanethiol, sec-Butyl mercaptan, 1-Methyl-1-propanthiol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(SH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352105
Numéro de classement CE :
208-165-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
108 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Puissance
5176 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.7-9.6 % (v/v)
Point d'ébullition
82-88 °C/1013 hPa
Pf
-165 °C
Température de transition
flash point -23 °C
Densité
0.83 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H10S/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
LOCHFZBWPCLPAN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.833
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-23 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1