Merck
8.01464
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol, Ammediol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
H2N(CH3)C(CH2OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.14
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-100-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
13.3 hPa ( 152 °C)
Quality Level
form
solid
potency
17000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10-11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
150-152 °C/13 hPa
mp
102-105 °C
transition temp
flash point >100 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(CO)(CO)C
InChI
1S/C4H11NO2/c1-4(5,2-6)3-7/h6-7H,2-3,5H2,1H3
InChI key
UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
>212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
801464025004022536367026
801464005004022536367019