Principaux documents
8.00646
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Nitrobenzoic acid
About This Item
Formule linéaire :
4-(NO2)C6H4COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-526-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Forme
crystals
Puissance
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.1 (20 °C, 0.42 g/L in H2O, saturated solution)
Pf
239-242 °C
Densité
1.61 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
700 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 239 °C
Melting range (upper value): ≤ 242 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2