Principaux documents
8.00503
Sigma-Aldrich
Butyric anhydride
for synthesis
Synonyme(s) :
Butyric anhydride
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CO)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
203-383-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.4 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
290 °C
Puissance
8790 mg/kg LD50, oral (Rat)
6400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.1-7.6 % (v/v)
Point d'ébullition
195-199 °C/1013 hPa
Pf
-75 °C
Température de transition
flash point 87 °C
Densité
0.963 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.966 - 0.968
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup