Principaux documents
8.00468
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Benzenesulfonic acid, Phenylsulfonic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
202-638-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
1175 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C in H2O, saturated solution)
Point d'ébullition
171 °C/0.13 hPa
Pf
43 °C
Température de transition
flash point >100 °C
Solubilité
930 g/L
Densité
1.32 g/cm3 at 47 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9)
Clé InChI
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.3 %
Sulfuric acid: ≤ 0.7 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
212.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 100 °C