Principaux documents
76172BC
MVP ICON® Buffer Solution, pH 4.0 Red
for use with MVP ICON® pH Probe (78088BC)
About This Item
Code UNSPSC :
41122409
Description
pH calibration
Gamme de produits
MVP ICON®
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
MVP ICON®
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
MVP ICON®
for use with MVP ICON® pH Probe (78088BC)
Description générale
pH 4.0 Red Buffer Solution (500 mL) for the MVP ICON® pH Probe
Application
For use in performing 3-point calibration of the MVP ICON® pH/Temperature Probe (78088BC)
Informations légales
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)