5A51FF1
Opticap® XL1 Polygard® CR
inlet connection diam. 3/4 in., pore size 25.0 μm
Synonyme(s) :
Opticap® XL1 Polygard®-CR 25 µm 3/4 in. TC/TC
About This Item
Matériaux
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Paramètres
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Longueur
21.6 cm (8.5 in.)
Longueur nominale des cartouches
1 in. (2.5 cm)
Diamètre
10.7 cm (4.2 in.)
Diam. du raccord d'entrée
3/4 in.
Largeur, de l'entrée à la sortie
21.6 cm (8.5 in.)
Diam. du raccord de sortie
3/4 in.
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤10 mg/capsule
Matrice
Polygard®-CR
Dimension de pores
25.0 μm nominal pore size
25.0 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Raccords
inlet sanitary flange
19 mm (3/4 in.) inlet/outlet sanitary flange
outlet sanitary flange
Description générale
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Autres remarques
Notes préparatoires
3 autoclave cycles of 30 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable