Principaux documents
5.89589
Sigma-Aldrich
Éther diéthylique
≥99.7%, anhydrous, contains 1 ppm BHT as inhibitor
Synonyme(s) :
Éther, Éther éthylique
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Numéro Beilstein :
1696894
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
Éther diéthylique, contains 1 ppm BHT as inhibitor, ≥99.7%, anhydrous
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Pureté
≥99.7%
Température d'inflammation spontanée
320 °F
Contient
1 ppm BHT as inhibitor
Limite d'explosivité
36.5 %
Indice de réfraction
n20/D 1.3530 (lit.)
Point d'ébullition
34.6 °C (lit.)
Pf
−116 °C (lit.)
Densité
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup