579050
TAPI-0
≥96% (HPLC), solid, collagenase, gelatinase, and TACE inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
TAPI-0, N-(R)-[2-(Hydroxyaminocarbonyl)methyl]-4-methylpentanoyl-L-naphthylalanyl-L-alanine Amide, TNF-α Protease Inhibitor-0
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
TAPI-0, TAPI-0, CAS 143457-40-3, is a hydroxamate-based inhibitor of collagenase, gelatinase, and TACE (TNF-α converting enzyme/ADAM17; IC₅₀ = 100 nM).
Niveau de qualité
Essai
≥96% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
50% acetic acid: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N(O)C(=O)CC(CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1cc2c(cc1)cccc2)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N
InChI
1S/C24H32N4O5/c1-14(2)10-19(13-21(29)28-33)23(31)27-20(24(32)26-15(3)22(25)30)12-16-8-9-17-6-4-5-7-18(17)11-16/h4-9,11,14-15,19-20,33H,10,12-13H2,1-3H3,(H2,25,30)(H,26,32)(H,27,31)(H,28,29)/t15-,19?,20-/m0/s1
Clé InChI
CRCPLBFLOSEABN-VBSNWNEZSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
TNF-α converting enzyme/ADAM17
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Mullberg, J., et al. 1995. J. Immunol.155, 5198.
Mohler, K.M., et al. 1994. Nature370, 218.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable