Principaux documents
539218
Sigma-Aldrich
Protein C, Activated, Human Plasma
Synonyme(s) :
APC
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Native, activated protein C from human plasma. Glycoprotein composed of a heavy chain and a light chain held together by a disulfide bond. Its natural substrates are activated forms of clotting Factors V and VIII.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
In 100 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7.4.
Notes préparatoires
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Autres remarques
Esmon, N.L., et al. 1999. Haematologica 84, 363.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable