5.31619
2-Aminopurine
Synonyme(s) :
2-Aminopurine, 2-AP, 2AP
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Fluorescence
λex 303 nm
λem 370 nm
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C5H5N5/c6-5-7-1-3-4(10-5)9-2-8-3/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
Clé InChI
MWBWWFOAEOYUST-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
DNA and RNA
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Widom, J. R., et al. 2013. New. J. Phys.15, 025028.
Souliere, M. F., et al. 2011. J. Am. Chem. Soc.133, 16161,
Jean, J. M., et al. 2001. PNAS98,37.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable