5.31369
RORγt Inverse Agonist II, GSK805
Synonyme(s) :
RORγt Inverse Agonist II, GSK805, N-(3,5-Dichloro-4-(2-(trifluoromethoxy)phenyl)phenyl)-2-(4-ethylsulfonylphenyl)acetamide, N-(2,6-Dichloro-2ʹ-(trifluoromethoxy)biphenyl-4-yl)-2-(4-(ethylsulfonyl)phenyl)acetamide, Retinoid-related Orphan Receptor γ t Antagonist II, RORγt A
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
RORγt
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable