529606
PP1 Analog II, 1NM-PP1
InSolution, ≥95%, reversible PP1 analog that acts as a potent, selective, and ATP-competitive inhibitor of mutant kinases
Synonyme(s) :
InSolution PP1 Analog II, 1NM-PP1, 4-Amino-1- tert-butyl-3-(1ʹ-naphthylmethyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4-Amino-1-tert-butyl-3-(1ʹ-naphthylmethyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES
[n]1(nc(c4c1ncnc4N)Cc2c3c(ccc2)cccc3)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H21N5/c1-20(2,3)25-19-17(18(21)22-12-23-19)16(24-25)11-14-9-6-8-13-7-4-5-10-15(13)14/h4-10,12H,11H2,1-3H3,(H2,21,22,23)
Clé InChI
GDQXJQSQYMMKRA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
mutant c-Fyn, v-src, Cadk2, CaMKIIa, c-Abl etc.,
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Papa, F.R., et al. 2003. Science302, 1533.
Bishop, A.C., et al. 2000. Nature407, 395.
Weiss, E.L., et al. 2000. Nat. Cell Biol.2, 677.
Bishop, A.C., et al. 1999. J. Am. Chem. Soc.121, 627.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.