Principaux documents
528822
Sigma-Aldrich
PARP Inhibitor XII
The PARP Inhibitor XII, also referenced under CAS 489457-67-2, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
PARP Inhibitor XII, 3-(4-Chlorophenyl)quinoxaline-5-carboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H10ClN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light brown
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)c2nc3c(nc2)cccc3C(=O)N
InChI
1S/C15H10ClN3O/c16-10-6-4-9(5-7-10)13-8-18-12-3-1-2-11(15(17)20)14(12)19-13/h1-8H,(H2,17,20)
Clé InChI
FLYGLPYJEQPCFY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A potent quinoxaline-based PARP inhibitor with a ~5-fold selectivity towards PARP-2 over PARP-1 (IC50 = 7 and 33 nM, respectively). Reported to be brain-permeant and exhibit good pharmacokinetics.
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Autres remarques
Ishida, J., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem.14, 1378.
Iwashita, A., et al. 2005. FEBS Lett.579, 1389.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable