Principaux documents
528175
Sigma-Aldrich
Plasminogen, Human Plasma
Synonyme(s) :
Plasminogen, Human Plasma, Profibrinolysin, Plasma Trypsinogen
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Activité spécifique
≥120 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Native plasminogen from human plasma. Plasminogen is a single chain glycoprotein found in normal plasma at ~12 mg per deciliter, and is the inactive precursor of the serine protease plasmin.
Native plasminogen from human plasma. Single chain glycoprotein containing 790 amino acid residues. Found in normal plasma at about 12 mg/100 ml. Inactive precursor of the serine protease plasmin. Plasminogen is converted to the active protease by cleavage at Arg560.
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Définition de l'unité
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 µmol of N-tosyl-Arg ethyl ester in 30 min at 37°C, pH 8.0.
Forme physique
Lyophilized from 20 mM Tris-HCl, 2 mM EDTA, pH 7.5.
Notes préparatoires
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long-term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Stock solutions are stable for up to 1 week at 4°C or for up to 2 months at -20°C.
Autres remarques
Sun, Z., et al. 2002. Biochim. Biophys. Acta1596, 182.
Robbins, K.C., et al. 1967. J. Biol. Chem.242, 2333.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3