512533
MKLP-2 Inhibitor, Paprotrain
The MKLP-2 Inhibitor, Paprotrain controls the biological activity of MKLP-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonyme(s) :
MKLP-2 Inhibitor, Paprotrain, (Z)-2-(1H-Indol-3-yl)-3-(pyridin-3-yl)acrylonitrile, PAssenger PROteins TRAnsport INhibitor, Mitotic Kinesin-Like Protein 2 Inhibitor
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable