506282
Cl-amidine
>95% (HPLC), solid, PAD inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
PAD Inhibitor, Cl-amidine, N-α-benzoyl-N5-(2-chloro-1-iminoethyl)-L-Orn amide
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
PAD Inhibitor, Cl-amidine, Cl-amidine is a cell-permeable pan PAD inhibitor (IC₅₀ = 0.8, 6.2, and 5.9 µM for PAD1, PAD3, and PAD4, respectively). Inactivates the calcium bound form of PAD4 in an irreversible manner.
Niveau de qualité
Essai
>95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Li, P., et al. 2010. Oncogene21, 3153.
Luo, Y., et al. 2006. Biochemistry39, 11727.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable