Principaux documents
5.05416
Sigma-Aldrich
(+/-)-Atenolol
Synonyme(s) :
(+/-)-Atenolol, (±)-4-{2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy}benzeneacetamide, Beta1-Adrenergic Receptor Blocker, (±)-Atenolol, Beta1-Adrenergic Receptor Antagonist, (±)-Atenolol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H22N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 18 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)
Clé InChI
METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Selective β1 adrenergic blocking agent. An anti-hypertensive and anti-arrhythmic agent. Reported to diminish cerebrospinal fluid production.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
β₁ adrenergic receptor
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Chrsant, S.G., et al. 1994. Clin. Cardiol.17, 670.
Nilsson, C., et al. 1994. Am. J. Physiol.267, R1445.
Cruickshank, J.M. 1980. Am. Heart J.100, 160.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable