5.04859
2-N-Hexadecanoylamino-4-nitrophenylphosphorylcholine
≥98% (TLC), solid, acid sphingomyelinase substrate, Calbiochem®
Synonyme(s) :
2-N-Hexadecanoylamino-4-nitrophenylphosphorylcholine, HDA-PC
About This Item
Produits recommandés
product name
2-N-Hexadecanoylamino-4-nitrophenylphosphorylcholine,
Pureté
≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
methanol: 25 mg/mL
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C27H48N3O7P.H2O/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-27(31)28-25-23-24(29(32)33)19-20-26(25)37-38(34,35)36-22-21-30(2,3)4;/h19-20,23H,5-18,21-22H2,1-4H3,(H-,28,31,34,35);1H2
Clé InChI
CDTKXKMMWVIQDN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Gal, A.E., and Fash, F.J. 1976. Chem. Phys. Lipids16, 71.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable