5.00936
Vitamin D₃ (cholecalciferol) cryst. (1 g = 40 Mio.I.U.)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Vitamin D₃ (cholecalciferol) cryst. (1 g = 40 Mio.I.U.), Colecalciferol, Cholecalciferol
About This Item
Produits recommandés
Agence
BP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
Pf
82-87 °C
Solubilité
<0.1 g/L
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@H]1CCC(=C)\C(=C\C=C2\[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CCC\2)C)\C1
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13+/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
QYSXJUFSXHHAJI-FVUVGDFOSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable