481920-M
NAAG
NAAG is a neuropeptide and a neurotransmitter that is abundant in the mammalian nervous system.
Synonyme(s) :
NAAG, N-Acetyl-Asp-Glu, N-acetylaspartylglutamate;Spaglumic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Mg+2].N([C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])C(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C11H16N2O8.Mg/c1-5(14)12-7(4-9(17)18)10(19)13-6(11(20)21)2-3-8(15)16;/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,12,14)(H,13,19)(H,15,16)(H,17,18)(H,20,21);/q;+2/p-2/t6-,7-;/m0./s1
Clé InChI
BQAXDBLSAIPBND-LEUCUCNGSA-L
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable