444286-M
MMP-2 Inhibitor II
The MMP-2 Inhibitor II, also referenced under CAS 869577-51-5, controls the biological activity of MMP-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonyme(s) :
MMP-2 Inhibitor II, (4-(4-(Methanesulfonamido)phenoxy)phenylsulfonyl)methyloxirane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Puissance
2.4 μM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 200 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(Nc1ccc(cc1)Oc2ccc(cc2)[S](=O)(=O)CC3OC3)C
InChI
1S/C16H17NO6S2/c1-24(18,19)17-12-2-4-13(5-3-12)23-14-6-8-16(9-7-14)25(20,21)11-15-10-22-15/h2-9,15,17H,10-11H2,1H3
Clé InChI
ADEXXMLIERNFQB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
MMP-2 (Ki = 45 and 379 µM for MMP-1 and MMP-7, respectively)
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable