442685-M
PhosphoDetect Anti-MAP Kinase ERK1/ERK2 (pThr²⁰²/Tyr²⁰⁴) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human, rat
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr202/pTyr204)
Informations sur le gène
human ... MAPK3(5595)
rat ... Mapk3(50689)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1:1000)
Avertissement
Forme physique
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3