420358
CBFβ Activator, Kartogenin
The CBFβ Activator, Kartogenin modulates the biological activity of CBFβ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonyme(s) :
CBFβ Activator, Kartogenin, 2-(Biphenyl-4-ylcarbamoyl)benzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(c2ccc(cc2)c3ccccc3)C(=O)c1c(cccc1)C(=O)O
InChI
1S/C20H15NO3/c22-19(17-8-4-5-9-18(17)20(23)24)21-16-12-10-15(11-13-16)14-6-2-1-3-7-14/h1-13H,(H,21,22)(H,23,24)
Clé InChI
SLUINPGXGFUMLL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3