401487
IKK-2 Inhibitor VIII
The IKK-2 Inhibitor VIII, also referenced under CAS 406208-42-2, controls the biological activity of IKK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonyme(s) :
IKK-2 Inhibitor VIII, 2-Amino-6-(2-(cyclopropylmethoxy)-6-hydroxyphenyl)-4-(4-piperidinyl)-3-pyridinecarbonitrile, ACHP
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N1CCC(CC1)c2c(c(nc(c2)c3c(cccc3O)OCC4CC4)N)C#N
InChI
1S/C21H24N4O2/c22-11-16-15(14-6-8-24-9-7-14)10-17(25-21(16)23)20-18(26)2-1-3-19(20)27-12-13-4-5-13/h1-3,10,13-14,24,26H,4-9,12H2,(H2,23,25)
Clé InChI
DYVFBWXIOCLHPP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
IKK-2
Conditionnement
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable