386032
Anti-Hsp70 Mouse mAb (C92F3A-5)
liquid, clone C92F3A-5, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Heat Shock Protein 70
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
C92F3A-5, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSPA1A(3303)
Description générale
Immunogène
Application
Flow Cytometry (see comments)
Frozen Sections (5 µg/ml)
Immunoblotting (1 µg/ml)
Immunocytochemistry (5 µg/ml)
Immunoprecipitation (see comments)
Paraffin Sections (5 µg/ml)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
L929 cells, Human colon cancer tissue
Autres remarques
Kilgore, J.L., et al. 1994. J. Appl. Physiol.76, 589.
Heufelder, A.E., et al. 1992. J. Clin. Endocrinol. Metab.74, 724.
Gower, D.J., et al. 1989. J. Neurosurg.70, 605.
Milarski, K., et al. 1989.J. Cell Biol.108, 413.
Vass, K., et al. 1988. Acta Neuropathologica77, 128.
Welch, W.J., and Suhan, J.P. 1986. J. Cell Biol.103, 2035.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable