375054
Heparin, Porcine Intestinal Mucosa, Biotin Conjugate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Porcine intestinal mucosa
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Biotinylated heparin containing 5-8 mole-percent biotin. Biotin attachment is through a 12-atom spacer arm containing a cleavable disulfide group.
Biotinylated heparin containing 5-8 mole-percent biotin. Biotin attachment is through a 12-atom spacer arm containing a cleavable disulfide group. M.W. 15000 (avg.).
Avertissement
Toxicity: Harmful (C)
Autres remarques
Pankhurst, G.J., et al. 1998. Biochemistry 37, 4823.
Stearns, N.A., et al. 1997. Anal. Biochem. 247, 348.
Stearns, N.A., et al. 1997. Anal. Biochem. 247, 348.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable