Principaux documents
371701
Millipore
Guanosine 5′-Triphosphate, Disodium Salt
Synonyme(s) :
Guanosine 5′-Triphosphate, Disodium Salt, GTP, 2Na
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14N5O14P3 · 2Na
Poids moléculaire :
567.14
Code UNSPSC :
12352208
Nomenclature NACRES :
NA.51
Pureté
≥90% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C10H16N5O14P3/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18)/p-4/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Clé InChI
XKMLYUALXHKNFT-UUOKFMHZSA-J
Description générale
Phosphoryl donor in protein synthesis and in signal transduction.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable