Key Documents
356352-M
Millipore
Glycérol
Molecular Biology Grade
Synonyme(s) :
1,2,3-propanetriol, Glycérine
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.09
Numéro Beilstein :
635685
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
50161901
Nomenclature NACRES :
NA.79
Qualité
Molecular Biology
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99% (titration)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
Point d'ébullition
182 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Densité
1.25 g/mL (lit.)
Traces de cations
heavy metals: ≤0.0005%
Absorption
≤0.02 at 280 nm in H2O at 0.5 M
≤0.07 at 260 nm in H2O at 0.5 M
Activité étrangère
DNases, proteases, RNases, none detected
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Obtained from oils and fats as a biproduct in the manufacturing of soaps and fatty acids (absorbance: ≤0.07 at 260 nm; ≤0.02 at 280 nm).
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4