344935
Furin Substrate, Fluorogenic
A fluorogenic substrate for furin, a mammalian homolog of the yeast Kex2 endoprotease (kcat/Km ~ 2 x 10⁴ s⁻¹M⁻¹).
Synonyme(s) :
Furin Substrate, Fluorogenic
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 10 mg/mL
DMSO: soluble
Fluorescence
λex 360 - 380 nm
λem 430-460 nm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Fluorogenic substrate for furin
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Hatsuzawa, K., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 16094.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable