324396-M
Anti-Dopamine D2S Receptor Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized
Espèces réactives
rat, human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1:800)
Immunohistochemistry (1:5000)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable