Principaux documents
200965
Millipore
Big CHAP - CAS 86303-22-2 - Calbiochem
Non-ionic detergent analog of CHAPS and CHAPSO with significantly reduced electrostatic interactions that do not interfere in anion exchange chromatography on DEAE-cellulose. Aggregation number: 10.
Synonyme(s) :
BigCHAP, N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H75N3O16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
878.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Chaîne SMILES 
C[C@H](CCC(=O)N(CCCNC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)CCCNC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable