Key Documents
1.88011
Supelco
Titrant 2
1 ml ≙ ca. 2 mg H₂O, titrant for Karl Fischer titration with two component reagents, Aquastar®
Synonyme(s) :
Titration Solution 2
About This Item
Code UNSPSC :
41115601
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Titrant 2, titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 2 mg H₂O Aquastar®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Aquastar®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: volumetric
Concentration
2 mg/mL
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Température de transition
flash point <21 °C
Densité
0.82 g/cm3 at 20 °C
Format
two component solution
Température de stockage
15-25°C
Conditionnement
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Remarque sur l'analyse
Efficiency: ≥ 2
Informations légales
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
69.8 °F
Point d'éclair (°C)
< 21 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)