Principaux documents
1711-11000
Millipore
Unité NovaSeptum® Haute Pureté
High Purity Application; 1000mL
Synonyme(s) :
General sampling, high purity application, 1000 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41104105
eCl@ss :
36101790
Matériaux
316L stainless steel cannula (ASTM)
polyester body
polyethylene bag (drainage)
polyethylene bag (sampling)
polyethylene tubing
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
1.0 mm
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
NovaSeptum®
Paramètres
-20-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
1 L sample volume
Impuretés
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccords
inlet septum unit (with a 1 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Description générale
L'échantillonnage unique de votre produit est essentiel tout au long du procédé de fabrication. Un résultat imprécis ou faussement positif peut entraîner une quarantaine, et peut également nécessiter une répétition de l'analyse.
Avec l'unité haute pureté NovaSeptum®, la contamination n'est plus une menace. Idéal pour les procédés aseptiques et stériles, la conception fermée garantit que votre échantillon sera isolé depuis son point d'échantillonnage jusqu'à son analyse. NovaSeptum® permet également d'économiser des matériaux précieux grâce à sa conception compacte, sans tronçon mort.
La large gamme de raccords standard et personnalisés garantit la capacité de collecter des échantillons partout où vous en avez besoin. Les unités d'échantillonnage de haute pureté sont idéales pour les tests de stérilité, les tests pyrogènes, les tests d'endotoxines, les analyses chimiques, les analyses de pH et les applications de fermentation, ainsi que pour les applications nécessitant une très faible affinité pour les protéines, les glucides complexes ou les petites molécules. Ce produit est disponible sous forme de sac plat pour un rangement et une suspension faciles.
Application
Pour des applications de tests de stérilité, tests pyrogènes, analyses d'endotoxines, analyses chimiques, analyses de pH et fermentation
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Irradiation aux rayons bêta (faisceau d'électrons) à minimum 25 kGy, conformément à la norme ISO 11137 TIR N° 27
Autres remarques
Veuillez-vous reporter à la Déclaration concernant les produits d'origine animale.
Informations légales
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany