Key Documents
16-662
Sigma-Aldrich
Billes magnétiques Magna ChIP® Protéine G
Recombinant Protein G covalently bound to magnetic beads for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays). These protein G beads provide users a more rapid, reproducible & efficient reagent for collecting immunocomplexes vs. agarose beads.
Synonyme(s) :
ChIP magnetic beads, ChIP magnetic G beads, Magnetic Chromatin Immunoprecipitation
About This Item
Code UNSPSC :
41105507
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.52
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Magna ChIP®
Taille des particules
~3 μm
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Protéine G recombinante couplée de façon covalente à des billes magnétiques. Ces billes offrent aux utilisateurs un réactif de capture de complexes immuns à la fois rapide, reproductible et efficace pour les expériences d'immunoprécipitation de la chromatine (ChIP). Comparées aux billes d'agarose/protéine G classiques, les billes magnétiques recouvertes de protéine G permettent de réduire considérablement le temps de manipulation ainsi que les contraintes mécaniques exercées sur les complexes immuns cibles.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Produit utilisé pour détecter/quantifier les éléments suivants : protéine G.
Protéine G recombinante couplée de façon covalente à des billes magnétiques pour une utilisation dans des expériences d'immunoprécipitation de la chromatine. Comparées aux billes d'agarose, ces billes couplées à la protéine G constituent un réactif rapide, reproductible et efficace pour la capture des complexes immuns.
Utiliser 20 µl de suspension par expérience d'immunoprécipitation de la chromatine. Contient suffisamment de réactifs pour 50 réactions de précipitation. Bien disperser les billes en les passant rapidement au vortex avant pipetage.
Qualité
Produit évalué en routine par immunoprécipitation de la chromatine avec des extraits nucléaires de cellules HeLa et le kit Magna ChIP® A (réf. 17-610).
Forme physique
Suspension liquide. Produit fourni sous la forme d'une suspension de billes magnétiques dans un tampon phosphate salin (pH 7,4) contenant 0,01 % de Tween®-20 et 0,09 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception. Ne pas congeler.
Informations légales
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable