Principaux documents
16-212
Sigma-Aldrich
Anti-Myc Tag Antibody, clone 4A6, biotin conjugate
clone 4A6, Upstate®, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A6, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYC(4609)
Description générale
Recognizes and is specific for recombinant proteins containing the Myc epitope tag (EQKLISEEDL) in a variety of sequence contexts.
Varies depending upon the protein which is tagged
Application
Detect Myc Tag using this Anti-Myc Tag Antibody, clone 4A6, biotin conjugate validated for use in WB.
Domaine de recherche
Marqueurs d'épitope et autres anticorps
Sous-domaine de recherche
Étiquettes épitope
Qualité
routinely evaluated by western blot on Myc-tagged recombinant protein
Forme physique
PBS and 0.05% sodium azide before the addition of glycerol to 30%
Stockage et stabilité
1 an à -20 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Xiao-Zhen Liu et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 24(5), 394-403 (2018-01-25)
Neural tube defects (NTDs) are birth defects of the nervous system and are the second most frequent cause of birth defects worldwide. The etiology of NTDs is complicated and involves both genetic and environmental factors. CASP9 is an initiator caspase
Jian Sun et al.
Cell reports, 38(5), 110312-110312 (2022-02-03)
The Zic family of zinc finger transcription factors plays a critical role in multiple developmental processes. Using loss-of-function studies, we find that Zic5 is important for the differentiation of retinal pigmented epithelium (RPE) and the rod photoreceptor layer through suppressing