Principaux documents
14-660-M
Sigma-Aldrich
Itk Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Itk, amino acids 352-617. For use in Kinase Assays.
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.32
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
human
Niveau de qualité
100
300
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Poids mol.
Mw 34 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... ITK(3702)
Description générale
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Itk, amino acids 352-617.
Product Source: Human Itk expressed by baculovirus in Sf21 cells.
Actions biochimiques/physiologiques
Protein Target: Itk
Conditionnement
2 vials at 5μg each
Qualité
routinely evaluated by phosphorylation of MBP.
Autres remarques
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable