1.46342
Flacons prêts à l'emploi de bouillon tryptone-soja
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 750 mL, closure type, yellow screw cap with septum, box of 6 bottles
Synonyme(s) :
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, Tryptic Soy Broth 750ml, Tryptone Soya Broth
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Niveau de qualité
Description
For enumeration of specified microorganisms or total viable aerobic count
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
closure type yellow screw cap with septum
ready-to-use
Conditionnement
box of 6 bottles
Contenance du flacon
1000 mL
bottle filling volume
750 mL
pH
7.3
Application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable