Principaux documents
1461-90005
Millipore
Seringues NovaSeptum® Accurate Volume
Accurate Volume Application; 5mL
Synonyme(s) :
General sampling, Accurate Volume application, 5 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41104105
eCl@ss :
36101790
Matériaux
polycarbonate syringe (medical grade)
polyethylene bag (drainage)
silicone syringe (platinum-cured)
silicone tubing (medical grade, platinum-cured)
syringe (with medical silicone fluid)
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
1.0 mm
Stérilité
sterile
Conditionnement
pkg of 5 mL
Fabricant/nom de marque
NovaSeptum®
Paramètres
-80-134 °C max. temp. (-112-273 °F) (5mL)
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
Impuretés
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccords
inlet septum unit (with a 1 mm needle)
Luer outlet fitting (female or male; in PVDF)
Description générale
L'échantillonnage unique de votre produit est essentiel tout au long du procédé de fabrication. Un résultat imprécis ou faussement positif peut entraîner une quarantaine, et peut également nécessiter une répétition de l'analyse.
Avec les seringues à volume exact NovaSeptum®, la contamination n'est plus une menace. Idéale pour les procédés aseptiques et stériles, sa conception fermée garantit que votre échantillon sera isolé depuis son point d'échantillonnage jusqu'à son analyse. NovaSeptum® permet également d'économiser des matériaux précieux grâce à sa conception compacte, sans bras mort.
La large gamme de raccords standards et personnalisés garantit la capacité de collecter des échantillons partout où vous en avez besoin. Les unités d'échantillonnage de haute pureté sont idéales pour les prélèvements en vue d'essais de stérilité, d'essais des pyrogènes, de recherches d'endotoxines, d'analyses chimiques, d'analyses de pH et d'applications de fermentation, ainsi que pour les applications nécessitant une très faible affinité pour les protéines, les glucides complexes ou les petites molécules. Ce produit est disponible sous forme de poche plate pour un rangement et une suspension faciles.
Application
Pour des applications d'essai de stérilité, d'essai des pyrogènes, de recherche d'endotoxines, d'analyses chimiques, d'analyses de pH et de fermentation
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Irradiation aux rayons bêta (faisceau d'électrons) à minimum 25 kGy, conformément à la norme ISO 11137 TIR N° 27
Autres remarques
Veuillez-vous reporter à la Déclaration concernant les produits d'origine animale.
Informations légales
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany