14-453-M
Akt1/PKBα (δPH, S473D) Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant human Akt1, residues 118-end containing the mutation S473D, for use in Kinase Assays.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Poids mol.
Mw 45 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité