1.41356
Alcool polyvinylique
28-99, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JPE
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Alcool polyvinylique
About This Item
Produits recommandés
Agence
JPE
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,JPE
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
scales
Technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
Pf
160-240 °C
Application(s)
controlled release
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Clé InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1