Principaux documents
1.37159
SAFC
DL-Dithiothréitol
EMPROVE® ESSENTIAL
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
thréo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, DTT, Réactif de Cleland
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Beilstein:
1719757
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Numéro de classement CE :
222-468-7
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Pf
41-44 °C (lit.)
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
−20°C (−15°C to −25°C)
Chaîne SMILES 
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Clé InChI
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Description générale
Our SAFC Pharma® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with Emprove® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Application
Excellent réactif pour maintenir les groupements SH à l′état réduit ; réduit de manière quantitative les disulfures. Lorsqu′il est ajouté aux tampons pour échantillons, le DTT permet de réduire les liaisons disulfure avec les protéines avant une analyse SDS-PAGE. Le DTT peut également être utilisé pour réduire le pont disulfure de la N,N′-bis(acryloyl)cystamine, un agent réticulant, afin de démanteler la matrice d′un gel de polyacrylamide. Le DTT est moins caustique et moins toxique que le 2-mercaptoéthanol. Généralement, la concentration de DTT nécessaire (100 mM) est sept fois moins élevée que celle du 2-mercaptoéthanol (5 % v/v, 700 mM).
DTT is an excellent reagent chemical used to reduce disulfide bonds commonly found in bioprocessing. DTT is used in buffer formulations to maintain and stabilize free -SH in applications such as protein based biotherapeutics and enzyme stability.
Conditionnement
1.37159.0010 / 10 g / Amber glass bottle
1.37159.0100 / 100 g / Amber glass bottle
1.37159.1000 / 1 kg / LDPE bag with outer HDPE drum
1.37159.9010 / 10 kg / LDPE bag with outer HDPE drum
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC Pharma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable